Du sökte efter: Batterier
Vi har batterier för generell användning i laboratoriet så väl som för sladdfria verktyg. Generella karbon-zink och alkaliska batterier, silveroxid knappcellsbatterier för klockor och elektronik och laddningsbara NiMH varianter finns.
Vi har batterier för generell användning i laboratoriet så väl som för sladdfria verktyg. Generella karbon-zink och alkaliska batterier, silveroxid knappcellsbatterier för klockor och elektronik och laddningsbara NiMH varianter finns.
25  results were found
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (611-8684)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Eco friendly battery pack to replace lead-acid batteries which are now restricted/prohibited for transportation.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (630-1637)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Solar charger with polymer lithium-ion battery.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (MMMATR-632)
Leverantör: 3M
Beskrivning: The Versaflo™ High Capacity Battery TR-632 is a rechargeable lithium-ion battery designed for use with the Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 Series.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (139-2271)
Leverantör: VARTA GERAETEBATTERIE
Beskrivning: Nickel Hydride (NiMH), AA/HR6 1,2 V. These batteries are compatible with a wide range of cordless phones including Alcatel, Ascom, Audioline, Binatone...
UOM: 1 * 2 Items
Leverantör: TESTO
Beskrivning: Batteries, Battery for 175/176, 3,6 V / 1,9 Ah, Mignon AA
Leverantör: VARTA GERAETEBATTERIE
Beskrivning: Battery, Lithium batteries, Spänning: 1,5 V, Diam×H: 10,5×44,5 mm
Leverantör: VARTA GERAETEBATTERIE
Beskrivning: Batterier med lång livslängd för kameror och klockor.
Leverantör: VARTA GERAETEBATTERIE
Beskrivning: Batteries, Button cell AG10, LR54/L1130, Spänning: 1,5 V
Leverantör: VARTA GERAETEBATTERIE
Beskrivning: Battery, För: General use, Longlife alkaline battery, Mignon AA/LR6
Leverantör: VARTA GERAETEBATTERIE
Beskrivning: Batterier med lång livslängd. För användning i elektroniska apparater, miniräknare, kameror och mer.
Leverantör: VARTA GERAETEBATTERIE
Beskrivning: Hög kapacitet med långa driftstider per laddning. Kräver inte någon specialladdare.
Artikel nummer : (111-2548)
Leverantör: 3M
Beskrivning: The fast-charging, intrinsically safe Versaflo™ lithium-ion battery TR 830 is intended for use with the 3M™ Versaflo™ TR 800 series PAPR system.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (111-2369)
Leverantör: 3M
Beskrivning: Intelligent charger that cuts off the charging process when battery is fully charged. For use with the Jupiter™ powered air respirator battery pack.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (MMMATR-644E)
Leverantör: 3M
Beskrivning: The Versaflo™ Battery Charger Kit TR-644E is a four-station battery charger designed for use with all batteries from the Versaflo™ Powered Air Turbo T...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (111-2549)
Leverantör: 3M
Beskrivning: The Versaflo™ Battery Charger Kit TR-641E is a single-station battery charger which consists of a TR-640 charging cradle, power supply, and lead. It's...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Batteries, Battery backup, field installed for R2P
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom