Bägare, låg modell
Leverantör: DWK Life Sciences
213-1107EA 150 SEK
213-1107 213-1108 213-1109 213-1114 213-1103 213-1115 213-1104 213-1105 213-1106 213-1110 213-1111 213-1112 213-1101 213-1113 213-1102
Bägare, låg modell
Bägare
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klart, med pip.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
Graderad för ungefärlig avläsning av innehåll. Med skrivfält. (213-1101, 213-1102 utan gradering).
ISO 3819 (utom 213 1115).