VWR®, Bägare, hög modell
Leverantör: VWR
VWR®
213-1172EA 875 SEK
213-1172 213-1173 213-0470 213-1174 213-1175 213-1170 213-1171 213-1169 213-1176 213-1178
VWR®, Bägare, hög modell
Bägare
Borosilikatglas 3.3, med pip.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Autoklaverbar
  • Volymgradering och skrivfält
Prisvärt alternativ för de flesta applikationer på laboratoriet.
Certifikat: DIN 12331, ISO 3819