Du sökte efter: Avfallsbehållare
VWR har ett urval av behållare och lådor för användning inom laboratoriet. Vi har avfallsbehållare, kanylburkar, dispenserlådor och backar. Dispenserlådor finns för väggmontering eller som bänkställ för förvaring av laboratorieförbrukningsartiklar med fliptop eller glidande lock. Lådor med flera kompartment och stapelbara lådor möjliggör organisering av olika föremål. Behållare för säker kassering av laboratorieavfall, såsom farliga eller stickande material, finns i engångs- och flergångsmodeller. Avfallskärl för radioaktiva isotoper och brännbara ämnen är också tillgängliga.
VWR har ett urval av behållare och lådor för användning inom laboratoriet. Vi har avfallsbehållare, kanylburkar, dispenserlådor och backar. Dispenserlådor finns för väggmontering eller som bänkställ för förvaring av laboratorieförbrukningsartiklar med fliptop eller glidande lock. Lådor med flera kompartment och stapelbara lådor möjliggör organisering av olika föremål. Behållare för säker kassering av laboratorieavfall, såsom farliga eller stickande material, finns i engångs- och flergångsmodeller. Avfallskärl för radioaktiva isotoper och brännbara ämnen är också tillgängliga.
71  results were found
SearchResultCount:"71"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Hospidex
Beskrivning: Sharpsafe®, historic pioneer in protecting against the risk of sharps injuries and sustainability in medical waste packaging management, presents the ...
Energy Efficient
Low Manufacturing Impact
Product Transparency and Disclosure
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Waste Reducing
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Made from stainless steel 18/10, electro-polished.
Artikel nummer : (HUARSHA-41912430)
Leverantör: Hospidex
Beskrivning: The Clinisafe® plastic clinical waste containers have been designed to hold clinical, anatomical and laboratory waste.
UOM: 1 * 20 Items
Leverantör: Hospidex
Beskrivning: Made from 30% recycled plastic. Fully opening lid, with original positioning of hinge.
Leverantör: Palbam
Beskrivning: This disposal cabinet can be used as a stand-alone unit or in combination with the dispenser unit (connecting frame required).
Leverantör: Palbam
Beskrivning: Stainless steel 304, electropolished finish.
Artikel nummer : (129-2618)
Leverantör: DESCO
Beskrivning: This conductive waste bin is useful in large ESD protected areas where waste accumulates and cannot be conveniently removed except in bulk.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BOCH11424)
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Stainless steel ¹⁸/₁₀ housing.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Rubbermaid Commercial Products
Beskrivning: Safely collect waste wih touch-free closed lid containers.
Leverantör: Rubbermaid Commercial Products
Beskrivning: Metal step-on containers safely and hygienically collect waste.
Leverantör: Rubbermaid Commercial Products
Beskrivning: Select from a wide range of lids for use in any environment.
Leverantör: Rubbermaid Commercial Products
Beskrivning: Space-efficient, economical wastebaskets offer an easy and effective way to recycle.
Sale
Leverantör: Rubbermaid Commercial Products
Beskrivning: Highly durable waste containers created with the toughest enviroments in mind.
Sale
Leverantör: Rubbermaid Commercial Products
Beskrivning: Stationary containers provide convenient central collection sites for multiple work stations or areas.
Artikel nummer : (129-1951)
Leverantör: Rubbermaid Commercial Products
Beskrivning: Space-efficient, economical, easy and effective way to recycle.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Rubbermaid Commercial Products
Beskrivning: A recycling solution with a 'front of house' look and 'back of house' functionality.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 71
no targeter for Bottom