Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (9)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Du sökte efter:
Avfallskärl
48  results were found
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/81/18374081.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"48"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Artikel nummer : (9.54528.1025)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   This PE container is used for liquid organic waste, aqueous and contaminated waste, acids and bases.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  HUART-HOSPIDEX (MSH)
Beskrivning:   Tunna för laboratorieavfall, Gul, PP, Volym: 60 l, B×D×H: 400×305×575 mm
Leverantör:  Palbam
Beskrivning:   Stainless steel 304, electropolished finish
Artikel nummer : (129-3601)
Leverantör:  Thermo Scientific
Beskrivning:   Avfallslådor, Nalgene®, Klar, PP, Volym: 45 l, Diam×H: 356×584 mm
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  HUART-HOSPIDEX (MSH)
Beskrivning:   The containers are made of pure PP, when burned no pollutants are released.
Artikel nummer : (BOCH11424)
Leverantör:  BOCHEM
Beskrivning:   Stainless steel 18/10 housing.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (JUSU05930)
Leverantör:  JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beskrivning:   These leakproof sturdy steel containers with foot-operated and self-closing lid may be used to store contaminated laundry as well as other regulated w...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (119-0283)
Leverantör:  JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beskrivning:   The original smoker’s Cease Fire® cigarette butt receptacle’s self-extinguishing design safely collects unsightly cigarette litter and reduces the ris...
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 48
  1  2  3  4  5  6  Nästa