Avfallsbehållare, Nalgene®
Leverantör: Thermo Scientific
129-3601EA 5125 SEK
NALG6920-0120
Avfallsbehållare, Nalgene®
PP.
  • Kraftig design
  • Med lock och ingjutna handtag
  • Autoklaverbar
Behållaren är idealisk för hantering av smutsigt och kontaminerat avfall.  
  • Kraftig design
  • Med lock och ingjutna handtag
  • Autoklaverbar
Behållaren är idealisk för hantering av smutsigt och kontaminerat avfall.  
Certifikat: Comply with US OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 for use as protection against bloodborne pathogens.