Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Blodlansetter
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/54/18944954.jpg
VWR har ett urval av sterila lansetter för kapillärblodprovtagning. Alla våra blodlansetter har ett ergonomiskt utformat grepp, är sterila och klart för omedelbar användning. De finns på flera olika stickdjup, för premature och nyfödda barn, för barn och vuxna, för hämoglobin- och kolesterolbestämmning och för glukosmonitoring. De utdragbara nållansetter eller bladlansetter garanterar maximal säkerhet vid hantering.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Välj alternativ nedan för att förfina sökning. Flera val kan göras. Klicka på OK för att visa resultat.
SearchResultCount:"13"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  Vitrex Medical A/S
Beskrivning:   Safety lancets for blood glucose and other in vitro diagnostic tests.
Leverantör:  Vitrex Medical A/S
Beskrivning:   Simple, flat, steel lancet.
Leverantör:  Vitrex Medical A/S
Beskrivning:   Safety lancets for blood glucose and other in vitro diagnostic tests.
Leverantör:  Vitrex Medical A/S
Beskrivning:   Safety lancets for blood glucose and other in vitro diagnostic tests.
Leverantör:  Vitrex Medical A/S
Beskrivning:   For high volume blood flow with minimum depth of penetration.
Leverantör:  Vitrex Medical A/S
Beskrivning:   Needle material is stainless steel grade 304/1 Cr18Ni9 and moulded body/cap material is LDPE (Low Density Polyethylene).
Leverantör:  Vitrex Medical A/S
Beskrivning:   Safety lancets for blood glucose and other in vitro diagnostic tests.
Artikel nummer : (MODU369400)
Leverantör:  Vitrex Medical A/S
Beskrivning:   Lancing device with push button ejection designed for sampling in blood glucose monitoring.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 13
  1  2  Nästa 