Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (23)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
blottingmembran
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/39/20236839.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Detta supertjocka papper används för att komplettera blottingsandwichen. Slät, jämn textur säkerställer kontinuerlig buffertkontakt från kammaren geno...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Idealiska att använda som veke i blotting av protein och nukleinsyra. Ger ett jämnt buffertflöde genom gelen till överföringsmembranen i en blottingsa...
Artikel nummer : (RPN6101M)
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Benämning:   Blottingpapper för forskningslaboratorier som är avsett för gelelektrofores i alla typer av molekylärbiologi- och proteinstudietillämpningar.
UOM:  1 * 100 Items
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Benämning:   Blottingpapper, Sheets, 90×105 mm
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Benämning:   Blottingpapper, Sheets, 210×260 mm
Leverantör:  Thermo Scientific
Benämning:   Filterpapper särskilt framtaget för Western blotting.
Leverantör:  GE Healthcare - Whatman
Benämning:   Det här tjocka (1,2 mm) högabsorberande papperet rekommenderas för tillämpningar där färre lager blottingpapper ändå måste säkerställa hög kapacitet. ...
Leverantör:  GE Healthcare - Whatman
Benämning:   Det här blottingpapperet för allmänt bruk är tillverkat av rena råmaterial med hög absorptionsförmåga och används som ett membrangelstöd. På grund av ...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 14
  1  2  Nästa