Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "kokstenar"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/62/18944962.jpg
Kokstenar är ojämt formade substanser som tillsätts vätskor för att stabilisera och skydda emot överupphettning. Kemiskt inerta, anti-klumpande granulat levereras i många olika partikelstorlekar. Med sin porösa natur binder kokstenarna luft i sina ihåligheter och fångar bubblor av lösningsmedelsångor kontinuerligt så länge vätskan hålls vid kokpunkten. Utan kokstenar har vätskor en tendens att överhettas och sedan koka kraftigt över. Användning av kokstenar förhindrar kraftig stänk av reagenser, skador på utrustning och att experimentet påverkas negativt.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Sortera efter:
Leverantör:  Bohlender
Benämning:   Kokstenar, PTFE, förhindrar stänk av kemikalier och stora bubblor när produkter kokas. Diam. 4 mm. Förpackade i återförslutningsbar påse. Uppfyller FD...
Artikel nummer : (VERND1069103)
Leverantör:  Saint-Gobain
Benämning:   Ultra-pure, virgin PTFE boiling stones promote gentle, efficient boiling and help prevent overheating, even of highly volatile liquids. Ideal for cont...
UOM:  1 * 450 g
Leverantör:  Acros Organics
Benämning:   For analytical work.
Leverantör:  Acros Organics
Benämning:   For preparative work.
Artikel nummer : (459-9121)
Leverantör:  POLLATH
Benämning:   Grade A: For preparative work. Can be used in aqueous, neutral, basic media. Highly effective even in the case of multiple interruptions of the boilin...
UOM:  1 * 250 g
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 5  av 5