Du sökte efter: Sprejflaskor
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: LDPE, genomskinlig, sprejmunstycke i PP.
Artikel nummer : (215-6550)
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Media-contacting parts PP, PE, glass-fibre-reinforced PA, V2A, FKM, bottle made of HDPE.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Bottle made of HDPE, spray pump made of PP and stainless steel.
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: LDPE, translucent, PP spray attachment, PE tubing, stainless steel weight.
Artikel nummer : (215-4364)
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Basic spray bottles are suitable for occasional spraying in various industries.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (300-0407)
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: The food pressure sprayer has a transparent viewing window to make it easy to read the fill level. A rubber-coated ring stand ensures that the sprayer...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (300-0406)
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: The practical 360° spray function also allows for upside-down spraying with the Turn'n' Spray pressure sprayer, making it easy to reach typically diff...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (HECH49119010)
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: PE spray bottles with adjustable jet.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: LAMAPLAST
Beskrivning: LDPE, translucent.
Artikel nummer : (215-4419)
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: HDPE, translucent.
UOM: 1 * 5 Items
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Bottle made of white LDPE (Low Density Polyethylene).
Leverantör: VITLAB
Beskrivning: White or translucent made from PP.
Artikel nummer : (141-0285)
Leverantör: WERNER & MERTZ BENELUX SA NV
Beskrivning: Foam gun for applying a stable foam carpet on horizontal and vertical surfaces. The dosage can be adjusted.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (KART328)
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: HDPE/PP.
UOM: 1 * 5 Items
Leverantör: SEMADENI
Beskrivning: Made of HDPE.
Leverantör: Brand
Beskrivning: HDPE, vit.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom