Reservkran för flaska/dunk
Leverantör: Kartell
plastilab®
227-4009EA 130 SEK
227-4009
Reservkran för flaska/dunk
Flaskor Dunkar
HDPE, vit.
  • Hög kemikalieresistens
  • Läckagesäker
  • Lämplig för damejeanner/flaskor 216-5744 till 216-5747
Med ¾“ BSP-gänga.