Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (16)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
centrifugflaskor
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/14/18945014.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Sortera efter:
Leverantör:  Nalgene
Benämning:   Centrifugflaskor, Oakridge Bio-flaska, med skruvlock, PPCO, Volym: 2000 ml, Nalgene®
Leverantör:  Nalgene
Benämning:   Centrifugflaskor, med skruvlock, PPCO, Volym: 1000 ml, Diam×L: 97,5×184,5 mm, Nalgene®
Leverantör:  Nalgene
Benämning:   Centrifugflaskor med tätningslock, Volym: 500 ml, Diam×L: 69,5×160 mm, PC, Nalgene®
Artikel nummer : (525-2471)
Leverantör:  Nalgene
Benämning:   Centrifugflaskor, sfärisk botten, med skruvlock, Polyketone, Volym: 250 ml, Diam×L: 61,9×145,8 mm, Nalgene®
UOM:  1 * 4 Items
Leverantör:  Nalgene
Benämning:   Konisk, graderad.
Leverantör:  Nalgene
Benämning:   Super-speed centrifuge bottles are designed to boost productivity and pellet recovery in super speed large volume gross separation applications.
Leverantör:  Corning Life Science
Benämning:   PP-centrifugflaska, med HDPE lock, steril, adapter i polyeterimid
Leverantör:  Corning Life Science
Benämning:   PP, translucent or PC, clear.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 10
  1  2  Nästa