Vill du logga in igen?
Prices for promotional code products are currently not displayed correctly on vwr.com – we are working on this issue
  • Kriteria
    • I lager (2)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Flaskor för Syremätning
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/37/18945137.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning:   Flaskor för löst syre enligt Winkler , Volym: 250-300 ml, NS-propp: 19/26
Leverantör:  Brand
Beskrivning:   Syrgasflaskor enl. Winkler, med propp , Volym: 100 - 150 ml, NS-propp: 14/23
Artikel nummer : (705-0570)
Leverantör:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning:   Flaskor, cirka 100 ml kapacitet, tillverkade av klart sodaglas med slipad glaspropp NS 14/23. Höjd med propp cirka 115-120 mm. Som tillbehör finns bla...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning:   Dissolved oxygen bottles acc. to Winkler, glass, clear, for the determination of oxygen dissolved in water.
Leverantör:  HIRSCHMANN
Beskrivning:   Flaskor för löst syre enligt Winkler, Volym: 100-150 ml, NS-propp: 14/23
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 5  av 5