Du sökte efter: Droppflaskor
48  results were found
SearchResultCount:"48"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Soda-lime glass, amber.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE, white.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: LDPE, genomskinlig, med dropptätning och PP-kåpa.
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: LDPE, genomskinlig med vitt PP-lock.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Av genomskinlig LDPE med färgkodade (röda, gröna, blå, vita och gula) skruvlock av PP och dropprör av LDPE.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: LDPE, genomskinlig eller LDPE, vit med vitt PP-skruvlock och LDPE-doseringsspets.
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Dropping bottles are made of LDPE (low density polyethylene).
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Soda-lime glas, klart eller bärnsten.
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: LDPE, translucent, with tip and cap.
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: These translucent dispensing bottles are excellent for mild and strong buffers with a spout to dispense the contents and then could be depressed to se...
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Dropper bottles made up of natural/white low density polyethylene.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: PPCO med droppfri stängning och lock av blått PP.
Artikel nummer : (129-2641)
Leverantör: DESCO
Beskrivning: Dispensing bottle suitable for many solvents.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (548-2001)
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Vial File med 40 flaskor med droppspetsar och vidhängande lock, LDPE, Volym: 3 ml, Höjd: 49 mm, Ytterdiam.: 14 mm, i plastlåda för flergångsbruk, LDPE, Gänga: 8-425
UOM: 1 * 40 Items
Artikel nummer : (215-1065)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: LDPE, white with colour-coded (red, green, blue, white and yellow) PP screw caps and LDPE dosing tip.
UOM: 1 * 25 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom