Droppflaska, WHEATON®
Leverantör: DWK Life Sciences
215-8002EA 7775 SEK
215-8002 215-8001 215-2760 215-4003 215-2761 WHEAW211636 215-4002 215-4001 215-4000 215-8000
Droppflaska, WHEATON®
Flaskor Droppflaskor
LDPE, genomskinlig med vitt PP-lock.
  • God kemikalieresistens, tål upp till +80 °C
  • Dispenserar en droppe i taget
  • Droppflaskspetsen snäpps säkert på plats och kan enkelt avlägsnas för påfyllning
Med förlängd droppspets med droppkontroll och droppspetslock. Kan användas flera gånger för tillförlitlig dispensering av reagenser och andra vätskor. Bra alternativ till pipetter eller andra traditionella dispenseringsprodukter. Lämplig för de flesta bioteknik-, diagnostik- och läkemedelsapplikationer.