Du sökte efter: Hybridiseringsflaskor/rör
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivning: Hybridisation bottles, large, Typ: UVP, Borosilikatglas 3,3, Diam×L: 35×300 mm
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Flaskor av borsilikatglas, PBT-lock med PTFE/silikoniserad insida.
Leverantör: THERMO HYBAID
Beskrivning: Bottle rack, for 6 hybridisation bottles of 35 mm, Typ: Hybaid
Artikel nummer : (WITG2.446.115)
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: Borosilicate glass 3.3, with GL 45 screw cap and silicone sealing.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Cole Parmer
Beskrivning: Glas, Diam×L: 40×260 mm
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom