Woulff-flaska, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
189-1104EA 4325 SEK
189-1104 189-1103 189-1102 189-1101
Woulff-flaska, DURAN®
Flaskor Flaskor, Woulff
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
Med 3 st normalslipade halsar. Vakuumtät.
Certifikat: DIN 12480