Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (26)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
kyl-frys-lador-pasar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/72/18945072.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"40"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Mini labtop-kylbox för –20 °C, av polykarbonat/icke-toxisk gel
Mini labtop-kylboxen håller 12 mikrocentrifugrör på 0,5 eller 1,5 ml v...
Artikel nummer : (479-0640)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Behållare av polykarbonat; lock och rörhållare i HDPE; skuminlägg
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Nalgene
Benämning:   PC, med blått HDPE-lock, vit HDPE-insats och skumplastinsats
Leverantör:  BIOCISION, LLC
Benämning:   CoolCell® LX and 5 ml LX cell freezing containers provide consistent, controlled-rate, highly reproducible -1 °C per minute alcohol-free cell freezing...
Leverantör:  BIOCISION, LLC
Benämning:   Enhetlig cellfrysning på −1 °C/min. utan alkohol
Leverantör:  Nalgene
Benämning:   Kylare, Labtop -20 °C
PC, blå
Med handtag. Underdelen är fylld med en icke-toxisk gel.
471-0000/471-0001: Bibehåller en temperatur på u...
Artikel nummer : (216-1373)
Leverantör:  BIOCISION, LLC
Benämning:   XT starter is a low-profile open platform cooler that keeps samples at a uniform 2 °C for over for hours without ice, batteries or electricity. XT sta...
UOM:  1 * 1 Items
Utgått
Artikel nummer : (479-0392)
Leverantör:  BIOCISION, LLC
Benämning:   CoolSystem® M30×3 is a complete benchtop station for extended 0-4°C cooling for up to 12+ hours with one pan of ice. Thermo-conductive ThermalTray LP™...
UOM:  1 * 1 Items
Utgått
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 40
  1  2  3  4  5  Nästa