Save on sample storage essentials
Automate your storage workflow and save with Thermo Scientific sample storage starter packs. Choose a pack to suit your lab and help boost productivity.
Shop now
Save now
Learn more
Du sökte efter: Kryoboxar
88  results were found
SearchResultCount:"88"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Cardboard, coated.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Cardboard.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PP.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Cardboard, coated.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Made of extra strong polycarbonate.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Cryo boxes are suitable to store up to –196 °C.
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Corrugated cardboard box.
Artikel nummer : (525-0973)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PP, with translucent lid.
UOM: 1 * 4 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Boxes, made of cardboard, white. For storage of cryovials at low temperatures.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Made of corrugated or thin film PP.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Cardboard, coated.
Artikel nummer : (479-2214)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Cryoboxes, fiberboard, sturdy, water-repellent, with covers for sample storage.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Cardboard, white.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Made of white cardboard.
Artikel nummer : (478-0241)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Polycarbonate.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Corrugated cardboard boxes.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 88
no targeter for Bottom