VWR®, Kryolåda för centrifugrör
Leverantör: VWR
VWR®
479-0079EA 985 SEK
479-0079
VWR®, Kryolåda för centrifugrör
Lådor Kryoboxar
PP, autoklaverbart.
  • Labelled zone and numerical grid references
  • Clear cover
  • Autoclavable (121 °C), temperature resistant to –90 °C
  • Sustainable design based on virgin resins
För långvarig provförvaring.