Du sökte efter: Förvaringslådor
91  results were found
SearchResultCount:"91"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PS, tydlig.
Artikel nummer : (631-1065)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Filing cabinet in white cardboard.
UOM: 1 * 2 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This range of euro containers are made entirely from recycled polypropylene and adhere to the guidelines of the 'Der Blaue Engel' ecological label. Su...
New Product Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This range of plastic boxes offers a modern and practical solution for the storage, organization, transportation, and presentation of small parts. Wit...
New Product Sale
Artikel nummer : (631-1050)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Storage organiser with 2×4 metal drawers for embedding cassettes.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (631-1072)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Storage organiser with two metal drawers to store embedding cassettes.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (631-1067)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Filing cabinet in kraft cardboard.
UOM: 1 * 10 Items
Leverantör: MULTIROIR
Beskrivning: Made of PS.
Leverantör: MULTIROIR
Beskrivning: The MLT series plastic storage bins are designed to optimize storage, organization, and picking in all sectors of activity.
Leverantör: MULTIROIR
Beskrivning: PP, translucent.
Leverantör: MULTIROIR
Beskrivning: Made of polypropylene.
Leverantör: MULTIROIR
Beskrivning: The multiroir dividable plastic storage box allows the storage or organisation of products on shelves or on other supports.
Leverantör: MULTIROIR
Beskrivning: This range consists of four storage bins, all made from 100% recycled polypropylene.
New Product Sale
Artikel nummer : (MULC50206BAC400ET)
Leverantör: MULTIROIR
Beskrivning: This transparent plastic bin is a very robust and practical product, as well as being durable and economical.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: MULTIROIR
Beskrivning: This series of storage boxes appeals to both private and professional users for its versatility, space-saving when empty, simplicity, and robust desig...
New Product
Leverantör: S.C.A.T.
Beskrivning: Cardboard boxes for SCAT Politainer for liquid waste, compatible with the SCAT system.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 91
no targeter for Bottom