Du sökte efter: Förvaringslådor för rör
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (211-0370)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PP, with clear lid.
UOM: 1 * 5 Items
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: Cover and base made of polystyrene.
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: Cover is made of PS and base made of high impact PS.
Leverantör: GLW
Beskrivning: Styro racks are made of heavy expanded polystyrene which are used in freezer down to -90 °C. System box is made of cardboard and is designed to secure...
Artikel nummer : (HEATHS120018)
Leverantör: HEATHROW
Beskrivning: Expanding storage rack reduce sample handling time and the need for several racks when working with samples for cold temperature storage. The opening ...
UOM: 1 * 40 Items
Artikel nummer : (212-0285)
Leverantör: SAVEEN BIOTEC AB
Beskrivning: Låda för 2 rack, För provrör, PS, Antal hål: -, Mått: 150×150×45 mm
UOM: 1 * 1 Each
Leverantör: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Beskrivning: Box in bright colours made of PP for cell culture tubes of 15 or 50 ml (Falcon). Two grids guarantee a safe stand of the tubes in the upper as well as...
Leverantör: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Beskrivning: Boxes made of transparent glass-clear polystyrene. Suitable for variable applications.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom