Save on sample storage essentials
Automate your storage workflow and save with Thermo Scientific sample storage starter packs. Choose a pack to suit your lab and help boost productivity.
Shop now
Save now
Learn more
Du sökte efter: Transportlådor
33  results were found
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These plastic stackable Euro containers are ideal for simple storage solutions as well as highly automated systems. Made from strong plastic these con...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Made of transparent virgin polypropylene which is food grade. Multi-use boxes are strong, transparent plastic containers that can be used to pack, sto...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Insulated waterproof carrier.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These perforated plastic stackable Euro containers are made from heavy-duty polypropylene, suitable for every industry and for any application. They p...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These sturdy, transparent plastic containers are made of translucent material. The translucent material allows users to check whether a container is e...
Leverantör: BD Medical
Beskrivning: Plastic, coloured.
Leverantör: MULTIROIR
Beskrivning: Lightweight plastic pallets are made from recycled PP or HDPE and are a real alternative to wooden pallets.
Leverantör: MULTIROIR
Beskrivning: These containers, with robust attached lids, are designed to stack when full and nest when empty. The recesses of the hinged lid ensure high stability...
Leverantör: MULTIROIR
Beskrivning: Medium pallet with safety edge in recycled polypropylene material resistant to shocks and temperature variations.
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Cartons for b.safe Politainer 5 L, B×D×H: 181×181×181 mm
Leverantör: HEATHROW
Beskrivning: PC, transparent.
Leverantör: MULTIROIR
Beskrivning: These polypropylene pallet boxes are ideal for storage, transportation and preparation of goods and/or foodstuffs. Its material gives them exceptiona...
Artikel nummer : (HEAT120926)
Leverantör: HEATHROW
Beskrivning: Your reliable solution for the safe and convenient transportation of laboratory samples, instruments, and valuable items. Crafted to meet the stringen...
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Artikel nummer : (MULC14713)
Leverantör: MULTIROIR
Beskrivning: These transport boxes are ideal for storage and logistics of solutions.
UOM: 1 * 4 Items
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: PP, grey.
Leverantör: MAXX
Beskrivning: De isolerande lådorna i tabellen nedan har inbyggd fördelare för relevant flaskkonfiguration. Provtagaren TP 5 P monteras på locket till den isolerand...
Sale
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom