Du sökte efter: Avfallslådor
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Veckad kartong med PE påse 50 µm tjock.
Artikel nummer : (212-1833)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This acrylic box is ideal for the one-handed disposal of used pipette tips. The 10 mm thick acrylic provides protection from β radiation.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: ECONIX LTD
Beskrivning: These U.N. approved, paper-based containers provide a safe and innovative way to dispose all kinds of waste.
Leverantör: ECONIX LTD
Beskrivning: The 6 L Bio-bin® has been specifically designed to safely contain serological pipettes in labs.
Artikel nummer : (MARO108000.00)
Leverantör: MARTOR ARGENTAX
Beskrivning: This box is designed for the safe deposition of 'used' snap-off blade segments, blade ends, straight/hook/industrial cutter/deburring scalpel and hobb...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: HAMILTON BONADUZ
Beskrivning: The box is used with waste chute 736-0847 and 736-0846.
Leverantör: CEMO GMBH
Beskrivning: These mobile boxes with its stable design enables clean and safe storage of hazardous solid goods belonging to packing groups II or III and is also ap...
Leverantör: Allpack srl
Beskrivning: High quality corrugated cardboard with polyethylene bag.
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Veckad kartong.
Artikel nummer : (129-1300)
Leverantör: Allpack srl
Beskrivning: Cardboard box, PE bag.
UOM: 1 * 10 Items
Artikel nummer : (129-4288)
Leverantör: DELTALAB
Beskrivning: PP, yellow.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom