Du sökte efter: Borstar
VWR erbjuder borstar för den enkla och mer avancerade rengöring som krävs i ett laboratorium. Borstar med mjuk borst är idealiska för att borsta bort ludd och damm från känslig utrustning, antistatiska borstar används för instrument som är känsliga för statisk elektrisitet. Håll din glasutrustning ren med rengöringsborstar som inte repar. Borstar finns i många olika storlekar och utformingar som passar till flaskor, bägare, kolvar, pipetter och rör. Borstarna finns med olika längder på handtag, borsthuvuden och olika borsthår.
VWR erbjuder borstar för den enkla och mer avancerade rengöring som krävs i ett laboratorium. Borstar med mjuk borst är idealiska för att borsta bort ludd och damm från känslig utrustning, antistatiska borstar används för instrument som är känsliga för statisk elektrisitet. Håll din glasutrustning ren med rengöringsborstar som inte repar. Borstar finns i många olika storlekar och utformingar som passar till flaskor, bägare, kolvar, pipetter och rör. Borstarna finns med olika längder på handtag, borsthuvuden och olika borsthår.
51  results were found
SearchResultCount:"51"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beskrivning: Joint scrubber/brush for gaps in hygienic sensitive areas.
Leverantör: DESCO
Beskrivning: Brushes minimise static charge generation and remove electrostatic charges to ground when held by grounded personnel.
Artikel nummer : (PPSA3590500)
Leverantör: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beskrivning: Handy brush with long handle for hygienic sensitive areas.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Sampling Systems
Beskrivning: Brushes with nylon bristles in a twisted stainless steel wire frame and aluminium handle. Ideal for cleaning both stainless steel and plastic samplers...
Leverantör: MICRONOVA
Beskrivning: The FlexBrush™ is ideal for cleaning over and around piping and fittings. The flexibility of the head allows the user to shape the head for custom cle...
Waste Reducing
Leverantör: DELTALAB
Beskrivning: These cytology brushes are ideal for cervical specimen collection, designed for taking cell samples without damaging them.
Artikel nummer : (MICRBRWH-50)
Leverantör: MICRONOVA
Beskrivning: Round head brush features medium stiff polyester bristles for aggressive cleaning.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivning: Borstar, Cleaning brush for butyrometer body, For: Butyrometer, Handle material: Wire, Längd: 270 mm
Leverantör: MICRONOVA
Beskrivning: The kettle brush is an oblong-shaped brush with a flare head design and polyester bristles, that is well suited for an all-around, thorough cleaning o...
Leverantör: MICRONOVA
Beskrivning: Brushes with polyester bristles and plastic handle for cleaning bottles and other glassware.
Leverantör: MICRONOVA
Beskrivning: These durable, 100% polypropylene brushes clean finely polished stainless steel parts without scratching.
Leverantör: MICRONOVA
Beskrivning: A stiff-bristle brush head and threaded plastic handle, specifically designed for cleaning floor drains. The brush head features black bristles for co...
Leverantör: MICRONOVA
Beskrivning: Stainless steel wire brushes with nylon bristles.
Leverantör: MICRONOVA
Beskrivning: These cylinder brushes with brush heads feature ACME thread for attachment to STA series handles.
Artikel nummer : (MICRBRWH-66)
Leverantör: MICRONOVA
Beskrivning: This wirewound brush features a smaller diameter handle and softer bristles for delicate cleaning of jars and bottles with smaller openings.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (SCOT290740059)
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Stubborn soiling and deposits in NMR tubes can be easily removed with the NMR brush.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 51
no targeter for Bottom