VWR®, Borste, för provrör
Leverantör: VWR
VWR®
149-0218EA 290 SEK
149-0218 17145-005 149-0208 149-0219 149-0220 149-0213 149-0221 149-0214
VWR®, Borste, för provrör
Borstar
Vit borste. Idealisk för rengöring av provrör samt många andra typer av laboratorieartiklar.
  • Med en eller två tofsar, för att minska reprisken och ge bättre rengöringseffekt
  • Tvinnat handtag för säkert grepp
  • Med hängögla