VWR®, Borste för glasbägare
Leverantör: VWR
VWR®
149-0131EA 265 SEK
149-0131 149-0132 149-0133
VWR®, Borste för glasbägare
Borstar
Svart naturborste med trähandtag. Prisvärd borste för rengöring av glasbägare samt många andra typer av vidhalsade laboratorieartiklar.
  • Kemikalieresistent borste
  • Långt trähandtag
  • Med hängögla