VWR®, Cleaning Brushes for Glass Beakers, Autoclavable
Leverantör: VWR
VWR®
149-0135EA 430 SEK
149-0135 17145-074
VWR®, Cleaning Brushes for Glass Beakers, Autoclavable
Borstar
Borstar med vit nylonborste med plasthandtag. Idealisk för rengöring av glasbägare samt många andra typer av cylindriska laboratorieartiklar.
  • Hållbar, kraftig borste
  • Autoklaverbar
Certifikat: Godkänd av FDA och USDA.