Du sökte efter: Hinkar
VWR har ett stort urval hinkar och burkar för förvaring. Välj bland polypropylen (PP), polyetylen (PE) och neopren, med eller utan lock för att stapla båda fasta och flytande material. Hinkar i rostfritt stål erbjuder en design utan skarvar där bakterier kan fastna. Det finns vagnar med ställ för fler hinkar för rengörning i renrum. Hinkar finns i en mängd olika storlekar.
VWR har ett stort urval hinkar och burkar för förvaring. Välj bland polypropylen (PP), polyetylen (PE) och neopren, med eller utan lock för att stapla båda fasta och flytande material. Hinkar i rostfritt stål erbjuder en design utan skarvar där bakterier kan fastna. Det finns vagnar med ställ för fler hinkar för rengörning i renrum. Hinkar finns i en mängd olika storlekar.
58  results were found
SearchResultCount:"58"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (331-0114)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Buckets made of white food grade PP.
UOM: 1 * 30 L
Leverantör: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beskrivning: Standard for Clino® system trolleys, rectangular bucket with handle. Also suitable for the pre-preparation of textiles.
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: Improved, versatile, multiple bucket system for use with flat and curved Contec® mops.
New Product
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: HDPE, white or black.
Leverantör: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beskrivning: Universal multipurpose rectangular PP buckets with handle.
Leverantör: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beskrivning: Standard bucket, rectangular, made of PP, with stainless steel handle, for Clino® system trolleys.
Artikel nummer : (CONT2743S)
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: Twin Bucket is an autoclavable 20 L divided bucket made of durable PP with a curved stainless steel wringer.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Stainless steel 18/10.
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Buckets, stainless steel 18/10.
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Made of PP, white.
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Made of PE, transparent.
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Made of PP, translucent.
Leverantör: Kautex
Beskrivning: HDPE, with graduation.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: PP, vit.
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: PE, white.
Leverantör: Sampling Systems
Beskrivning: Stainless steel, graduated buckets are ideal for use in food, chemical, and general industry.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 58
no targeter for Bottom