Du sökte efter: Byretter
Byretter är enheter som vanligtvis används i analytiska, kvantitativa, kemiska applikationer för mätning av lösningar eller gaser. De ät olika från pipetter då provmängden kan varieras. Graderade byretter anvönds ofta vid titrering. Vid flytande mätmetoder är kranen som hindrar läckage placerad i botten av glasröret medans gasmodellerna har kranen i toppen. För de mest noggranna avläsningarna finns digitala alternativ.
Byretter är enheter som vanligtvis används i analytiska, kvantitativa, kemiska applikationer för mätning av lösningar eller gaser. De ät olika från pipetter då provmängden kan varieras. Graderade byretter anvönds ofta vid titrering. Vid flytande mätmetoder är kranen som hindrar läckage placerad i botten av glasröret medans gasmodellerna har kranen i toppen. För de mest noggranna avläsningarna finns digitala alternativ.
105  results were found
SearchResultCount:"105"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borosilikat 3,3 glas, klass AS.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borosilicate 3.3 glass, class B.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borosilicate 3.3 glass, class AS.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borosilicate 3.3 glass, class AS.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borosilicate 3.3 glass, class AS.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borosilicate 3.3 glass, class AS.
Artikel nummer : (613-7002)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: State-of-the art motor-operated burette with three calibrated pre-set speeds and accuracy with precision conforming to ISO 8655 standards.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Borosilicate glass 3.3, class B.
Leverantör: Brand
Beskrivning: Ställbar volym.
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Leverantör: Brand
Beskrivning: AR-GLAS®, klass B.
Leverantör: Brand
Beskrivning: Borosilicate glass 3.3, class AS, DE-M marking.
Leverantör: Brand
Beskrivning: Borosilicate glass 3.3, class B.
Leverantör: Brand
Beskrivning: Borosilicate glass 3.3, class AS, DE-M marking.
Leverantör: Brand
Beskrivning: Borosilicate glass 3.3 bottle, class AS, DE-M marking.
Artikel nummer : (BRND23924)
Leverantör: Brand
Beskrivning: Borosilicate 3.3 glass, class AS.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Brand
Beskrivning: AR-Glas®, class B.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 105
no targeter for Bottom