Du sökte efter: Kablar
VWR erbjuder en mängd olika kablar för användning med sensorer, bildskärmar, instrument och alla enheter som kräver säkra och stabila anslutningar. Kablarna är jordade och finns i olika längder för stor fleksibilitet beroende på användarens behov. Kablarna är isolerade och producerade av slitstarka material. Några kablar är ersättning till standardprodukter medan andra fungerar som tillbehör för att förbättra kvaliteen på hela system.
VWR erbjuder en mängd olika kablar för användning med sensorer, bildskärmar, instrument och alla enheter som kräver säkra och stabila anslutningar. Kablarna är jordade och finns i olika längder för stor fleksibilitet beroende på användarens behov. Kablarna är isolerade och producerade av slitstarka material. Några kablar är ersättning till standardprodukter medan andra fungerar som tillbehör för att förbättra kvaliteen på hela system.
42  results were found
SearchResultCount:"42"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (700-0853)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Replacement cables suitable for all PerfectBlue™ electrophoresis systems and blotting systems, and are compatible with the majority of commercially av...
UOM: 1 * 1 Par
Artikel nummer : (MFLX77095-02)
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Make the most of your Liqui-Sense leak detector with suitable replacement parts.
UOM: 1 * 106,68 cm
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Kablar, BNC-anslutning, 1 m kabel, koaxial, Coax53, Längd: 1 m
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Displays instantaneous, total and accumulated flow rates.
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Easily connect your Masterflex® drive to a PLC or other control device.
Artikel nummer : (MFLX22050-60)
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Optimize performance of your Masterflex® pump.
UOM: 1 * 304,8 cm
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Create your own cable for optimization of your Masterflex® drive.
Artikel nummer : (MFLX22050-54)
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Optimize performance of your Masterflex® pump.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Optimize performance of your Masterflex® MasterSense™ or Ismatec® Reglo Touchscreen pump.
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Increase modular drive flexibility with extended cable lengths.
Artikel nummer : (MFLX22050-58)
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Optimize performance of your Masterflex® pump.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (444-2853)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Kablar, IEC power cord, Euro plug
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: WTW
Beskrivning: Kablar, AS/IDS-25, connection cable for IDS sensors with waterproof plug head, Längd: 25 m
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: PTFE, 4-pole measuring cable and Lemo coupling. It is suitable for all BOLA temperature probes with coupling type Lemo, socket size 1.
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Cables connect waste caps with electronic fill level control or sensors to a b.safe display to monitor the fill level.
Leverantör: Brady
Beskrivning: Kablar, Nylon cable ties, width 3,5 mm, Längd: 14 cm
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom