Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Miniräknare
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/81/18944981.jpg
Miniräknare är nödvändiga verktyg i miljöer där det krävs precisa resultat. Miniräknare i skrivbordsförmat och fickformat med enkel teknik och lättlästa skärmar. De har en stark konstruktion och kommer ofta med ett skyddshölje. Beräkna aritmetiska, procent, metriska omvandlingar eller komplicerade statistiska ekvationer.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"19"
Sortera efter:
Artikel nummer : (818-0061)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Prisvärd, stor fickräknare, med solceller.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (818-0062)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Bekväm fickstorlek, kan hantera 99% av alla rutinmässiga och andra beräkningar i laboratoriet. Display: 10 + 2-siffrig.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (818-0066)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Robust ABS-plastfodral.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (818-0067)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Calculator converter provides fast and accurate answers for 126 types of metric conversions. Simply enter a number, press an arrow, and read the exact...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (818-0058)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Kalkylatorn ger snabba och exakta svar på 126 typer av metriska konverteringar. Skriv helt enkelt in ett tal, tryck på en pil och läs av det exakta sv...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (818-0154)
Leverantör:  VWR SciEd Collection
Benämning:   Teknisk gymnasieräknare med WriteView display och DRILL-funktion.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (EDSC127298)
Leverantör:  VWR SciEd Collection
Benämning:   Technical calculator with six variable memories and two-dimensional statistics.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (EDSC129121)
Leverantör:  VWR SciEd Collection
Benämning:   The FX-CP400 is equipped with a colour display. It also boasts resolution 4,4 times higher than the previous ClassPad. The large colour LCD makes it e...
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 19
  1  2  3  Nästa