Du sökte efter: Skjutmått
Skjutmått ger ett exakt mått på inre och/eller ytre diameter. Välj mellan skjutmått med digital eller analog avläsning. Några modeller har avläsningsskala i mm och tum.
Skjutmått ger ett exakt mått på inre och/eller ytre diameter. Välj mellan skjutmått med digital eller analog avläsning. Några modeller har avläsningsskala i mm och tum.
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Tillverkad i rostfritt stål. Batteritid ca 10000 timmar.
Artikel nummer : (238-2100)
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Stainless steel Vernier caliper with black engraved scale.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (819-0014)
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Caliper with five digit LCD.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BELAH134170000)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Measurements taken with push button selection between metric and English scales and a self-zeroing feature for accuracy of ±0,1 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BELAH134160001)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: This dial caliper can measure up to 150 mm on a white dial graduated in 0,1 mm increments. Vernier model measures 130 mm in 0,05 subdivisions, plus 5"...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BELAH134150000)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Measure internal and external dimensions with high precision. Upper scale is 150 mm with 0,1 mm subdivisions, lower scale is 6" with 0,005" subdivisio...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (MOIN1452MI)
Leverantör: MOINEAU
Beskrivning: Analogue caliper with clamping screw.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (765-0116)
Leverantör: CORNELSEN EXPERIMENTA GMBH & C
Beskrivning: Demonstrationsmodell av ett skjutmått. Tillverkat av transparent plast. Försett med Nonieskala och gummifötter. Avsedd för OHapparat. Kan även använda...
UOM: 1 * 1 Each
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom