Skjutmått
Leverantör: Bochem
238-2100EA 2450 SEK
238-2100
Skjutmått
Skjutmått
Stainless steel Vernier caliper with black engraved scale.
  • Skjutmått med svart graverad skala
  • Mätlängd: 150 mm
  • Levereras med väska av syntetiskt läder
  • Med tumhjul och låsmutter
  • Med kontinuerlig justering
  • Indelning för finskala 0,1 mm
Snap length: 45 mm
Fine division: 1/10
Certifikat: DIN 862