Du sökte efter: Transportbox för flaskor
31  results were found
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: These bucket-style bottle carriers are essential safety equipment for transportation of hazardous chemicals.
Artikel nummer : (1.02547.0005)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Säkerhetsbehållare för flaskor, För: 1 and 2,5 l glass bottles with S40 thread
UOM: 1 * 5 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These bottle carriers are made from polyamide coated stainless steel.
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: HDPE.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The safety bottle carrier provides a safe and reliable way to transport a variety of bottled reagents in the lab. Available in 1,5 and 4,5 L capacitie...
New Product
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Säkerhetsbehållare för flaskor, VWR®
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Gummi, färgad.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Sturdy container for transport of biological samples taken at patient’s home.
Artikel nummer : (215-3582)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Glass bottles are designed to contain liquids, but when they break, hazardous liquids potentially mix with broken glass. This bottle carrier protects ...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Safety transport container, made of stainless steel, for laboratory bottles.
Artikel nummer : (215-7991)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Safety bottle carrier, Nalgene®, PC, För: 8×500 ml flaskor
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (NALG6565-0001)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: HDPE, blue.
UOM: 1 * 4 Items
Leverantör: HUPFER METALLWERKE
Beskrivning: Rostfritt stål - Eller stål.
Sale
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: These handles are made of stainless steel 18/10 and are used to carry glass beakers.
Artikel nummer : (215-0195)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: PP.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: HDPE.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom