Cellodlingskammare, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Nunc™
734-2082EA 5050 SEK
734-2082 732-2606 734-2105 734-2028 732-2603 734-2187
Cellodlingskammare, Nunc™
Bioreaktorer
PS, steril. För industriskalig produktion av till exempel vacciner, monoklonala antikroppar eller läkemedel.
  • Idealiska för vidhäftande celler, men kan även användas för suspensionsodlingar
  • Tillväxtkinetiken är oförändrad från odlingen i laboratorieskala
  • Finns i versioner med 1, 2, 10 och 40 brickor för enkel uppskalning
  • Låg kontamineringsrisk
  • Certifierad Nunclon™Δ-ytbehandling ger utmärkta förutsättningar för cellvidhäftning och tillväxt
Mått: 335×205 mm
Information om tillbehör: *I startpaketet ingår: datorkontakt, luftningsfilter, vitt filteradapterlock, täcklock, rörklämma och silikonslangar.