Cellodlingskammare för aktiv gasning, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Nunc™
734-1367EA 20200 SEK
734-1367 734-1339
Cellodlingskammare för aktiv gasning, Nunc™
Bioreaktorer
PS, steril. För industriell produktion av exempelvis vaccin, monoklonala antikroppar eller läkemedel. Det patenterade gasflödessystemet säkerställer en kontrollerad atmosfär i odlingsbrickorna genom att en jämn fördelning av användarspecificerad gasblandning aktivt pumpas genom det förmonterade filtret. Särskilt syrekrävande och pH-känsliga celler kan dra fördel av den kontrollerade atmosfären.
  • Gas fördelas jämnt mellan brickorna samt i varje enskild bricka
  • Ytbehandlingen ger utmärkta förutsättningar för cellvidhäftning och tillväxt
  • Finns i versioner med 4, 10 och 40 brickor för enkel uppskalning
  • Låg kontamineringsrisk
  • Kompatibla med befintlig utrustning för manuell och automatiserad hantering från Nunc™
Mått: 335×205 mm
Information om tillbehör: *I startpaketet ingår: datorkontakt, luftningsfilter, vitt filteradapterlock, täcklock, rörklämma och silikonslangar.