Du sökte efter: Cellskrapor
VWR har cellräknar för noggrann och passande cellrälning. Manuella och mekaniska cellräknare som alla är enkla att använda. Det finns cellräknare med ljudsignal och klick för noggrann räkning, bärbara modeller, några med digitalt display. Elektroniska cellräknare har ett bredare spektra av information, partikelstorlek inkluderad.
VWR har cellräknar för noggrann och passande cellrälning. Manuella och mekaniska cellräknare som alla är enkla att använda. Det finns cellräknare med ljudsignal och klick för noggrann räkning, bärbara modeller, några med digitalt display. Elektroniska cellräknare har ett bredare spektra av information, partikelstorlek inkluderad.
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Särskilt utformade för att göra cellprovtagningen enklare och effektivare. Finns med ett urval av bladpositioner - skrapa för användning i kolvar, ell...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Flat blade cell lifter for manual harvesting of cells, manufactured from high grade PE. Designed for removing cells from flasks or dishes.
Leverantör: Greiner Bio-One
Beskrivning: Cell scraper, Bladbredd: 18 mm, Längd: 280 mm
Leverantör: Corning
Beskrivning: PS handtag, TPE-blad. Avsedd att ge maximal åtkomst till odlingsytorna för en rad olika odlingskärl.
Artikel nummer : (231-2475)
Leverantör: DELTALAB
Beskrivning: Wooden spatula with rounded edges. Non sterile.
UOM: 1 * 500 Items
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Cellskrapor för att skörda celler finns i två längder med ställbara blad för optimal flexibilitet vid användning. Pyrogenfria.
Artikel nummer : (22003.)
Leverantör: Biotium
Beskrivning: PE, disposable, sterile. Mini cell scrapers for harvesting cells or cell lysates from microwell plates.
UOM: 1 * 200 Items
Leverantör: DELTALAB
Beskrivning: PP spatula with rounded edges. Sterile model is sterilised by ethylene oxide. Pack includes instructions for use.
Leverantör: Corning
Beskrivning: Användbara vid manuell skörd av celler, skraporna är utformade för användning i kolvar och cellyftare för användning vid skörd av celler (speciellt st...
Artikel nummer : (WITG8.486.200)
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: Bent, plastic coated glass handle, mobile PTFE blade. Scraper for removal of cells from flasks and plates. Length 50 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BELLCO GLASS INC.
Beskrivning: Stainless steel blade holder mounted on plastic covered stainless steel handle.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom