Du sökte efter: Racklor
Vi har sterila platinöser, inokuleringsnålar och utstryksspatlar med triangel, T-form eller L-form.
Vi har sterila platinöser, inokuleringsnålar och utstryksspatlar med triangel, T-form eller L-form.
53  results were found
SearchResultCount:"53"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Inoculating loops and needles are devices used for inoculation, serial dilution, sterile sampling, transfer, and microbiological sample spreading.
New Product
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PP, sterila eller icke sterila. Bekväm och prisvärd, har utformats för att förenkla arbetet med bakterieodlingar. Med helt slät, rundad yta som ä...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PS, sterile. These loops ensure consistent wetting and complete liquid transfer. Available rigid or flexible and have smooth edges to avoid gouging th...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PS, steril. Med helt slät, rundad yta som är fri från ojämna kanter och ojämnheter. Möjliggör jämn spridning av vätskeprover över ytan på agarpla...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PS, steril. För ytspridning av vätskor på agarplattor. Används för bakteriell kontroll (CFU-plattberäkningar) av vatten, mjölk och andra vätskeprover.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PS, sterile. Disposable plastic inoculating needles.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PS, steril.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These PS, sterile, disposable L-shaped spreaders enable even spreading of liquid samples across the surface of agar plates without gouging or cutting ...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These PS, sterile, disposable T-shaped spreaders are designed for spreading and dispersing liquids across the surface of agar culture plates. Their de...
Artikel nummer : (612-2496)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PS, sterile. Calibrated, disposable inoculating loops made from flexible or rigid plastic that cater for microbiologist's different applications and m...
UOM: 1 * 1.000 Items
Leverantör: RSG
Beskrivning: Platinös i NiCr 8020, finns i olika storlekar och längder med innerdiameter 1,5, 2,5 eller 4 mm. Tål värme, öglan kan flamsteriliseras. Tråddiameter: ...
Leverantör: 3M Food Safety
Beskrivning: This 3M™ Petrifilm™ Spreader is an easy-to-use tool designed to quickly and evenly distribute inoculum within the 3M™ Petrifilm™ Plate.
Leverantör: COPAN
Beskrivning: Ett sortiment av NiCr-trådöglor försedda med lätta, isolerade aluminiumhandtag. Kombiöglorna är okalibrerade och finns i ett urval av öglestorlekar me...
Leverantör: COPAN
Beskrivning: Dessa nickel-krom metalltrådslingor finns tillgängliga icke kalibrerade i olika storlekar med inre diametrar (Ø) på 2, 3, 4 eller 5 mm, eller kalibrer...
Leverantör: COPAN
Beskrivning: Inoculating loop, 1 µl, Sterilt
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Rostfritt stål 18/10. Längd 100 mm.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 53
no targeter for Bottom