VWR®, Platinös och inokuleringsnål
Leverantör: VWR
VWR®
612-2495EA 2400 SEK
612-2495 612-2496 612-2497 612-2498
VWR®, Platinös och inokuleringsnål
Racklor Inokuleringsöglor och Nålar
PS, sterile. Calibrated, disposable inoculating loops made from flexible or rigid plastic that cater for microbiologist's different applications and methods.
  • Färgkodad för enkel produktidentifiering
  • Praktiskt förpackad i cylinder med återförslutbart lock
  • Snabb, enkel och säker tillgång till platinöserna utan behov av en separat hållare
  • Rundande kanter för skonsam agarbehandling och längd 210 mm
Leveransinformation: Levereras med ett kalibreringscertifikat i varje förpackning.