Du sökte efter: Planscher
30  results were found
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: Test charts are used for testing physical properties of coating, lacquers, and inks.
Artikel nummer : (763-0209)
Leverantör: VWR SciEd Collection
Beskrivning: Om våra vanligaste svampar ger bestämningsnyckeln besked. Tydliga markeringar för ätliga (Ä), oätliga (OÄ) och giftiga svampar (G).
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR SciEd Collection
Beskrivning: Med färggranna bilder. 100×70 cm av hållbart plastbestruket papper.
Artikel nummer : (766-0260)
Leverantör: VWR SciEd Collection
Beskrivning: Återger i flerfärgstryck ett antal olika absorptions- och emissionsspektra inklusive solspektrum med de viktigaste fraunhoerska linjerna och det konti...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (761-0477)
Leverantör: VWR SciEd Collection
Beskrivning: Periodiskt system, väggplansch. Ny svensk omarbetad väggplansch i kraftig specialbehandlad väv med sydda kanaler upptill och nedtill. Spännande bilde...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (763-0208)
Leverantör: VWR SciEd Collection
Beskrivning: 'Knappduken' gör det möjligt att nå rätt träd och buske även på vintern.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (763-0204)
Leverantör: VWR SciEd Collection
Beskrivning: Hur många ben? Skal eller inte skal? Smådjur vid en saltvattenstrand kan identifieras med nyckeln i text och bild.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (763-0207)
Leverantör: VWR SciEd Collection
Beskrivning: 'Bladdukens' bestämningsnyckel hjälper till att identifiera ca 25 vanliga träd och buskar.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (763-0206)
Leverantör: VWR SciEd Collection
Beskrivning: Till vilken grupp hör smådjur i och vid sjöar och åar? Med bestämningsnyckelns text och bild kan du leta dig fram.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (116-0424)
Leverantör: SAFETY FIRST AID GROUP LTD
Beskrivning: The Chemical Spills poster has clear step by step instructions on how to react in case of a chemical spill and how to provide treatment to someone tha...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivning: These colourful anatomical charts depict various parts of the human body.
Artikel nummer : (BINH1013907)
Leverantör: Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivning: The periodic table poster with pictures of the elements is delivered with wooden rods and hanging cord for easy display. Languages: English, German, F...
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel nummer : (763-0162)
Leverantör: Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivning: Planka monterad på rulle. 84×118 cm.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel nummer : (763-0165)
Leverantör: Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivning: Anatomisk affisch lämplig för väggmontering av de tre typerna av vanlig muskelvävnad. 840×1180 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel nummer : (763-0144)
Leverantör: Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivning: Den mänskliga skelettanatomiaffischen levereras med trästavar för enkel visning.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel nummer : (763-0147)
Leverantör: Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivning: Fyrfärgsaffisch monterad med trästänger.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom