Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Klämmor
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/28/18945028.jpg
Då klämmor används inom många olika områden, t.ex för att kontrollera gas- och vätskeflöde i slangar eller till att hålla fast utrustning på ett stativ, är det en viktig del i vilket laboratorium som helst. Klämmorna finns i olika format; klämmor för NS-slipningar, stativklämmor, byretthållare, klämmor med 2 eller tre klor, slangklämmor och klämventiler. Klämmorna är tillverkade i resistenta material och finns i både fasta och justerbara storlekar.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"260"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Hållare, Rostfritt stål, För: 50 ml
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   PTFE, innerfjäder i stål. Mycket stabil, säker och hållbar, lätt att använda.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Aluminiumlegering Laboral
Artikel nummer : (241-0032)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Aluminiumlegering Laboral.
UOM:  1 * 2 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Hållare, VWR®, Rostfritt stål, För: 500 ml
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Stainless steel or nickel-plated zinc. These clamps securely hold every type of glassware and apparatus.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Bossheads made from different materials for universal usage.
Artikel nummer : (241-0019)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Aluminiumlegering Laboral.
UOM:  1 * 5 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 260
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa 