Stativklämma, 4
Leverantör: VWR
VWR®
241-0029EA 2875 SEK
241-0029
Stativklämma, 4
Klämmor Universalklämmor
Rostfritt stål.
  • Robust design, stavdiameter 12 mm, 140 mm lång
  • Med två lättanvända skruvar med räfflat huvud för justering av gripklorna oberoende av varandra