Du sökte efter: Lock
Oavsett om det är provet som ska skyddas mot omgivningen eller omgivningen som ska skyddas från det som finns i flaskan garanterar ett passande lock en tät förslutning. Ett stort urval av lock och proppar i polypropylen (PP) och polyetylen (PE). Lock till kromatografivialer finns i olika färger och modeller, med eller utan septum.
Oavsett om det är provet som ska skyddas mot omgivningen eller omgivningen som ska skyddas från det som finns i flaskan garanterar ett passande lock en tät förslutning. Ett stort urval av lock och proppar i polypropylen (PP) och polyetylen (PE). Lock till kromatografivialer finns i olika färger och modeller, med eller utan septum.
542  results were found
SearchResultCount:"542"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Specially developed screw caps for direct instrument connection of Merck S 40 threaded bottles ensure safe handling of solvents in the lab and protect...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Dropper cap, Gänga: 18 mm, För flaskor: 50/100 ml
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Screw cap, För: bottles, Gänga: 25 mm
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Spray caps for narrow neck bottles, För flaskor: 1000 ml, Gänga: 28 mm
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VWR®, Kromatografi Flask Lock, Snap caps, open top, Hårdhet: 45° shore A, Septum: Red rubber/beige PTFE, Tjocklek: 1,0 mm
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VWR®, Kromatografi Flask Lock, PP, Screw caps, open top, approved IM quality, Hårdhet: 45° shore A, Septum: Beige silicone/white PTFE, slit, bonded, Tjocklek: 1,3 mm
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Extrahera lösningsmedel eller mobila faser på ett säkert sätt från reservoarer och flaskor, utan att utsättas för farliga gaser och lösningsmedelsångo...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VWR®, Kromatografi Flask Lock, Crimp caps with septa, open top, pressure release, Hårdhet: 50° shore A, Septum: Grey bromo-butyl/PTFE, completely laminated, Tjocklek: 3,0 mm
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VWR®, Kromatografi Flask Lock, Stål, Screw caps with septa, open top, magnetic, Hårdhet: 50° shore A, Septum: Red butyl/grey PTFE, Tjocklek: 1,5 mm
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Cap for culture and test tube, VWR®, Färg: Ofärgad, Förslutning: Lock, ventilationstyp, för rör: 12 mm
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Artikel nummer : (13015558.)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Cap for glass bottle with PTFE, DIN 45, För: Glass bottle with PTFE
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: screw cap, Screw cap, PP, with foam insert, För: PP 28 bottles, Färg: Svart, PP, VWR®, Gänga: PP 28, Färg: Svart
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: screw cap, För: Wide neck bottles, Gänga: 32 mm, För flaskor: 50/100 ml
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Vent cap for 5000 ml
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VWR®, Kromatografi Flask Lock, Screw caps without septa, open top, 10-425 thread
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Kromatografi Flask Lock, Screw caps with septa, open top, Hårdhet: 50° shore A, Septum: Red butyl/grey PTFE, Tjocklek: 1,6 mm
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 542
no targeter for Bottom