Du sökte efter: Lock, flaskor
228  results were found
SearchResultCount:"228"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Screw cap, För: bottles, Gänga: 25 mm
Artikel nummer : (13015558.)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Cap for glass bottle with PTFE, DIN 45, För: Glass bottle with PTFE
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: screw cap, Screw cap, PP, with foam insert, För: PP 28 bottles, Färg: Svart, PP, VWR®, Gänga: PP 28, Färg: Svart
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: screw cap, För: Wide neck bottles, Gänga: 32 mm, För flaskor: 50/100 ml
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Vent cap for 5000 ml
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Screw caps, tamper evident, Gänga: 28 mm, Färg: Vit, PP, För: Sampling bottles
Artikel nummer : (732-3645)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Sterile vented cap indivually wrapped, green, for 2000 ml bottes
UOM: 1 * 24 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Spare caps are designed for use with either narrow mouth or wide mouth VWR® carboys
Sale
Leverantör: RIXIUS
Beskrivning: Skruvlock med skuminlägg, För: flaskor med smal öppning med gänga, Gänga: PP 28, Färg: Vit, PP
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Premium caps are produced and assembled with previously specially cleaned PTFE coated silicone seals. Made from Fluoropolymer (PFA - TpCh260TZ).
Sale
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: The reusable GL 45 caps allow DURAN® GL 45 lab bottles 100 ml or larger to be used be used for sampling, liquid feeding, or transfer.
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Ideal for autoclaving processes because the 0,2 micron ePTFE membrane permits pressure equalisation and tight sealing, greatly reducing the risk of co...
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: DURAN® GL 45 aluminium screw closures are made from high quality aluminium. They are available as a closed-top cap with a PTFE coated cap liner, or as...
Waste Reducing
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: PP screw cap, green, distributor body and tubing connectors made from PP
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: PP, blått.
Sale
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Silikon med PTFE-bricka.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 228
no targeter for Bottom