Du sökte efter: Dropplock
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Dropper cap, Gänga: 18 mm, För flaskor: 50/100 ml
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Screw cap made of radiation grade polypropylene.
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: LDPE, coloured.
Artikel nummer : (NALGDS2176-0384)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: PP, translucent. with polyethylene insert.
UOM: 1 * 6 Items
Leverantör: Kautex
Beskrivning: LDPE, naturlig färg.
Artikel nummer : (215-2471)
Leverantör: Kautex
Beskrivning: Combination closure with screw-on dropping tip, Combination closure with screw-on dropping tip, HDPE, Gänga: 18 mm, HDPE, För flaskor: 10/25/50 ml
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: HDPE, natural colour.
Sale
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Dropper cap with captive cap, for threads Ø 25 mm, Gänga: 25 mm, För flaskor: 250/500/1000 ml
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Dropper closure for dropping bottles, Skruvlock, UNI 1, snabbt droppande, 4 hål, vitt eller rött, Gänga: DIN 18, För flaskor: 10/20/30/50/100 ml
Leverantör: Brand
Beskrivning: Lock med droppmunstycke för droppflaskor, Gänga: GL 18, LDPE, För flaskor: 50+100 ml
Artikel nummer : (HACH2318506)
Leverantör: Hach
Beskrivning: Dropper cap, with 0,5 and 1,0 ml marks on glass barrel
UOM: 1 * 6 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom