Vill du logga in igen?
Prices for promotional code products are currently not displayed correctly on vwr.com – we are working on this issue
  • Kriteria
    • I lager (39)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Förkläden
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/07/18944907.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"45"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Engångsförkläde tillverkat i en blandning av 65 % LDPE och 35 % LLDPE.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These disposable aprons are made of PE film.
Leverantör:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivning:   Durable apron made of DUOTEX fabric (100% polyester fabric with PVC coating).
Leverantör:  DuPont
Beskrivning:   Specially designed for use with Tychem® apparel, these aprons can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous sub...
Artikel nummer : (113-0479)
Leverantör:  DuPont
Beskrivning:   Specially designed for use with Tyvek® apparel, this apron can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substa...
UOM:  1 * 100 Items
Leverantör:  NITRITEX
Beskrivning:   These disposable aprons are made of CleanTough™ fabric, a spunbonded non woven PP fabric laminated with a PE film. The elasticated cuffs are made of 1...
Leverantör:  NITRITEX
Beskrivning:   These disposable aprons are made of CleanTough™ fabric, a spunbonded non woven PP fabric laminated with a PE film.
Leverantör:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivning:   Water- and windproof apron made of Flexothane® Kleen, a fabric consisting of 100% polyamide knitting 6.6 with PU coating.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 45
  1  2  3  4  5  6  Nästa