Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (8)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Skäggskydd
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/33/18944933.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Tillverkat i starkt och lätt spinnbunden polypropylen (SPP) med god andningsförmåga. Skyddar mot smuts, fett och vissa torra partiklar i miljöer med l...
Artikel nummer : (113-8254)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Bekvämt skäggskydd tillverkat i non-woven PP. För icke-kritiska applikationer.
UOM:  1 * 100 Items
Artikel nummer : (113-1580)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Beard cover for general, non critical applications.
UOM:  1 * 1.000 Items
Artikel nummer : (HOIT110188)
Leverantör:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Benämning:   This disposable beard cover is made from soft non woven PP.
UOM:  1 * 1.000 Items
Artikel nummer : (NITRBBS-W)
Leverantör:  NITRITEX
Benämning:   Lightweight beard cover made of soft non woven PP. Suitable for use in a variety of environments.
UOM:  1 * 1.000 Items
Artikel nummer : (113-8337)
Leverantör:  KOLMI-HOPEN
Benämning:   This disposable beard cover made of white PP covers the lower part of the face. It is HACCP approved and therefore ideal for use in food applications,...
UOM:  1 * 100 Items
Artikel nummer : (113-0693)
Leverantör:  GM-EQUIPEMENT
Benämning:   Bekväma skäggskydd för engångsbruk tillverkade av non-woven PP; för icke-kritiska applikationer.
UOM:  1 * 1.000 Items
Artikel nummer : (MAKA4561101)
Leverantör:  MUTEXIL
Benämning:   Beard cover made of non woven PP. Ideal for use in healthcare environments, hospitals and food processing industries.
UOM:  1 * 100 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 9
  1  2  Nästa