Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Mössor
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/91/18944991.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"44"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Mössa tillverkad i non-woven PP.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Mössa tillverkad i non-woven PP. För icke-kritiska applikationer.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These disposable caps are made from a non woven, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime and certain dry particulate...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Tillverkad i starkt och lätt spinnbunden polypropylen (SPP) med god andningsförmåga. Skyddar mot smuts, fett och vissa torra partiklar i miljöer med l...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Hårskydd tillverkat i icke-vävd PP. För icke-kritiska applikationer.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These detectable caps, made of non woven polypropylene, provide an effective way to cover the hair when working in hygienic environments.
Artikel nummer : (HOIT40048W-21-2)
Leverantör:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Beskrivning:   Pleated mob cap for use in hygiene environments.
UOM:  1 * 1.000 Items
Leverantör:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Beskrivning:   Disposable bouffant caps made from non woven PP. Ideal for use in non hazardous environments.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 44
  1  2  3  4  5  6  Nästa