Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "huvor"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/02/18989402.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
Sortera efter:
Artikel nummer : (113-8202)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   These poypropylene head and face covers are designed to protect users from potential environmental contaminations.
UOM:  1 * 500 Items
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   These flat hoods are made from Protect Xtra fabric which is a further development of the Protect fabric consisting of 100% polyester weave with conduc...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   This flat hood is made from Quantus® Comfort fabric which is a high quality polyester fabric (100 % polyester weave with conductive yarn) designed for...
Leverantör:  3M
Benämning:   Replacement hood, Versaflo™, S-605
Leverantör:  SCOTT SAFETY
Benämning:   Zero Hoods help maximise worker efficiency and safety in cold and wet weather conditions by protecting against heat loss through the head; ensuring al...
Leverantör:  DuPont
Benämning:   The hood is made of Tyvek® which is a fabric made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® provides an inherent ba...
UOM:  1 * 100 Items
Artikel nummer : (113-7001)
Leverantör:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Benämning:   Cold store hood that provides protection against temperatures up to −40 °C. Made of thermobonded polyester/cotton fabric with fixed quilted Isosoft li...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  DuPont
Benämning:   This hood is made of Tyvek®, a flash spun high density polyethylene. The fabric is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liqu...
UOM:  1 * 100 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 27
  1  2  3  4  Nästa